Läs mer
Fenol/kloroform/isoamylalkohol (25:24:1 blandning, pH 6,7/8,0, vätska), Fisher BioReagents™
Beskrivning
För extraktion av proteiner från råa nukleinsyraberedningar
Denna blandning används för att extrahera protein från råa nukleinsyraberedningar. Lösningen levereras med en flaska tris som ska användas för att jämna ut pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Färg | Klart |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 |
| Densitet | 1.280g/cm³ |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Belagt bärnstensglas/Giftförpackning |
| pH | 6.8 till 8.2 |
| Kvantitet | 400 mL |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol