Läs mer
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Nucleic acid extraction and purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1) |
| UN-nummer | UN2922 |
| Kvalitet | Molecular Biology |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 400 ml |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
- 400ML Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, chloroform,isoamyl alcohol