Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol: Kloroform: Isoamylalkohol 25:24:1, färdig att använda mättad aq. lösning, pH 6,7
Produktkod. 15455785
Change view
Kvantitet:
100 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455785 100 mL 100ml
15465785 400 mL 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455785 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60331.AE
Request Bulk or Custom Format
Användbar för att rena RNA
Fenol: Kloroform: Isoamylalkohol 25:24:1 används vid extraktion av DNA för generering av DNA-minisatellit-fingeravtryck. Det används också för att rena RNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Obs: Buffert säljs separat; se 327345000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136112-00-0
Molekylformel C12H19Cl3O2
Molekylvikt (g/mol) 301.632
MDL-nummer MFCD00133763
InChI-nyckel ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
IUPAC-namn kloroform;3-metylbutan-1-ol;fenol
LEDER CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Färg Färglös
Namnnotering Ready-to-Use saturated aq. soln.
UN-nummer UN2922
pH 6.7
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.