Läs mer
Fenol/kloroform/isoamylalkohol (25:24:1), stabiliserad, mättad med 100 mM Tris-EDTA till pH 8,0, för molekylär, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10535691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10535691 500 ml 500ml
10308293 100 ml 100ml
10649273 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10535691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327115000
Request Bulk or Custom Format
Fenol-kloroform-isoamylalkoholblandning i förhållandet 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, är en lösning som används vid rening av nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Denna lösning innehåller en blandning av ren kloroform, isoamylalkohol och fenol mättad med Tris-EDTA, med ett stabiliserat pH på 8,0
Användningsområden
  • Fenol-kloroform-isoamylalkoholblandningslösning (25:24:1) används vid extraktion av nukleinsyror, DNA och RNA
  • När nukleinsyror extraheras med fenol-kloroform-isoamylalkoholblandningslösningen uppnås en tydlig komponentseparation. Proteinerna som finns i provet denatureras och avlägsnas (uppsamlas i den organiska fasen eller i interfasen), medan nukleinsyror förblir i vattenfasen. Kloroformen denaturerar proteiner och underlättar separationen av de vattenhaltiga och organiska faserna, och isoamylalkoholen minskar skumbildning under extraktion.
  • Det används också för att generera DNA-minisatellit-fingeravtryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Färg Gul till Orange
Namnnotering DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00133763
UN-nummer 2927
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Merck Index 14, 7241
Formel vikt 94.11
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Glasflaska
Behandling(er) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.