Läs mer
Fenol/kloroform/isoamylalkohol (25:24:1), stabiliserad, mättad med 100 mM Tris-EDTA till pH 8,0, för molekylär, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10649273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10649273
Brand: Thermo Scientific Acros 327110025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fenol-kloroform-isoamylalkoholblandning i förhållandet 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, är en lösning som används vid rening av nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Denna lösning innehåller en blandning av ren kloroform, isoamylalkohol och fenol mättad med Tris-EDTA, med ett stabiliserat pH på 8,0
Användningsområden
  • Fenol-kloroform-isoamylalkoholblandningslösning (25:24:1) används vid extraktion av nukleinsyror, DNA och RNA
  • När nukleinsyror extraheras med fenol-kloroform-isoamylalkoholblandningslösningen uppnås en tydlig komponentseparation. Proteinerna som finns i provet denatureras och avlägsnas (uppsamlas i den organiska fasen eller i interfasen), medan nukleinsyror förblir i vattenfasen. Kloroformen denaturerar proteiner och underlättar separationen av de vattenhaltiga och organiska faserna, och isoamylalkoholen minskar skumbildning under extraktion.
  • Det används också för att generera DNA-minisatellit-fingeravtryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Färg Gul till Orange
Namnnotering DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00133763
UN-nummer 2927
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Merck Index 14, 7241
Formel vikt 94.11
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Glasflaska
Behandling(er) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Kvantitet 2,5 l
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.