Läs mer
Phenol (Crystallized), Fisher BioReagents
Produktkod. 10698973
Change view
:
Amber Glass/Poison Pack; 100g
Produktkod.
10698973 Amber Glass/Poison Pack; 100g
1 options
Produktkod. 10698973 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP226100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phenol is used in nucleic acid purification procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
CAS 108-95-2
Smältpunkt 39°C
Färg Colorless
Densitet 1.070g/cm³
pH 4 to 5
Kokpunkt 182°C
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Amber Glass/Poison Pack
Molekylformel C6H6O
Linjär formel C6H5OH
MDL-nummer MFCD00002143
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 7354
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn phenol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Viskositet 3.437 mPa/s (50°C)
Formel vikt 94.11
Ångtryck 0.4mbar at 20°C
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.