Läs mer
Fenol, kristaller, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10000400 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10000400
Brand: JT Baker 0188.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt 40.8°C
Kokpunkt 181.8°C (1013 hPa)
CAS 108-95-2
Klarhet Passes Test
Analysprocentintervall min. 99.0%
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00002143
Synonym Carbolic acid , Hydroxybenzene , Phenylalcohol
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 1.06 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 500 g
Flampunkt 81°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.