Läs mer
Phenol-d1, 95% (Isotopic), Thermo Scientific™
Produktkod. 15447987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447987 5 g 5g
15437987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15447987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51100.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-66-3
Molekylformel C6H5DO
Molekylvikt (g/mol) 95.12
MDL-nummer MFCD01075468
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Synonym phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
PubChem CID 12205409
IUPAC-namn deuteriooxybenzene
LEDER [2H]OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol-d1
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.082
Känslighet Air and Light
Kvantitet 5 g
Smältpunkt 40°C to 42°C
Kokpunkt 182°C
UN-nummer UN1671
Formel vikt 95.12
Procent renhet 95%