Läs mer
Phenol-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenol-d5 |
| CAS | 4165-62-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 D5 H O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol-2,3,4,5,6 D5, Phenol (ring-D5), Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, Phen-d5-ol (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol, Phenol D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.14 |
| Show More |