missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenol D6 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol D6 |
| CAS | 13127-88-3 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C6 2H6 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7CI,8CI,9CI), Hexadeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD |
| LEDER | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.15 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?