missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenol-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol D6 |
| CAS | 13127-88-3 |
| Molekylformel | C6 2H6 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7 CI,8 CI,9 CI), Hexadeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vikt | 100.0795 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?