Läs mer
Fenol, fristående kristaller, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442418
Change view
Kvantitet:
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442418 2500 g 2500g
1 options
Produktkod. 11442418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15760.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.113 g/mol
Fenol används som en prekursor för cyklohexanon, plast, nonjoniska rengöringsmedel och farmaceutiska läkemedel som acetylsalicylsyra. Det fungerar som ett bedövningsmedel i kloraseptiska medel. Det reagerar med aceton för att få bisfenol-A, som används vid syntes av polykarbonater och epoxidhartser. Det används också vid tillverkning av syntetiska hartser, färgämnen, läkemedel, syntetiska garvmedel, parfymer, smörjoljor och lösningsmedel. Inom molekylärbiologi används det vid extraktion av nukleinsyra från vävnader genom att använda flytande/flytande fenol-kloroformextraktionsteknik. Det är en aktiv komponent i färgborttagningsmedel, som används för att ta bort epoxi och polyuretan. Det används också vid framställning av kosmetika, hårfärger och preparat för ljusare hud. Inom medicinen är dess spray användbar för att hjälpa till med ont i halsen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Fenol används som en prekursor för cyklohexanon, plaster, nonjoniska rengöringsmedel och farmaceutiska läkemedel som aspirin. Det fungerar som ett bedövningsmedel i kloraseptiska medel. Det reagerar med aceton för att få bisfenol-A, som används vid syntes av polykarbonater och epoxidhartser. Det används också vid tillverkning av syntetiska hartser, färgämnen, läkemedel, syntetiska garvmedel, parfymer, smörjoljor och lösningsmedel. Inom molekylärbiologi används det vid extraktion av nukleinsyra från vävnader genom att använda flytande/flytande fenol-kloroformextraktionsteknik. Det är en aktiv komponent i färgborttagningsmedel, som används för att ta bort epoxi och polyuretan. Det används också vid framställning av kosmetika, hårfärger och preparat för ljusare hud. Inom medicinområdet är dess spray användbar för att hjälpa till med ont i halsen.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol
, kloroform, eter, bensen, glycerol, aceton, koldisulfid och vattenhaltiga alkalihydroxider.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
Namnnotering Lossade kristaller
CAS 108-95-2
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Densitet 1.071
Kokpunkt 181 °C
Flampunkt 79 °C
Odör Sött
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00002143
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1671
Beilstein 969616
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,7241
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning, alkohol, kloroform, eter, bensen, glycerol, aceton, koldisulfid och vattenlösningar av alkalihydroxider.
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn fenol
Molekylvikt (g/mol) 94.113
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vikt 94.11
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.