Läs mer
Fenollossade kristaller, certifierade AR för analys, uppfyller analytisk specifikation från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10345810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10345810 2 kg 2kg
10734381 500 g 500g
10569380 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10345810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2360/61
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxybensen, hydroxybensen, karbolsyra, fenylhydroxid, monofenol, fenylhydrat, feninsyra, fenylsyra, fenylalkohol, bensenol, 1 kg, 182 grader. C, CHEBI:15882, Färglös till vit, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader. C, 2143, 94.113 | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxibensen, hydroxibensen, karbolsyra, fenylhydroxid, monofenol, fenylhydrat, fensyra, fenylsyra, fenylalkohol, bensenol, 1 kg, 182 grader C, CHEBI: 918 g, färglös till 918 g, 82°C, 82°C, 918g, 182°C, 82°C, 918g, 918g. ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader C, 2143, 94.113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Detached Crystals
Smältpunkt 39 °C
Färg Färglös till Vit
pH 6
Kokpunkt 182 °C
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 2 kg
Viskositet 3,437 mPaS (50 °C)
Formel vikt 94,11 g/mol
Ångtryck 0,4 mbar vid 20 °C
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.