Läs mer
Phenol, Fused, U.S.P., J.T. Baker™
Produktkod. 15508064 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
Förpackning:
Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508064 2 kg Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle 2kg
1 options
Produktkod. 15508064 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 286205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
Namnnotering Fused
CAS 108-95-2
Flampunkt 79.00°C
Förpackning Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00002143
Kvantitet 2 kg
Densitet 1L = 1.06kg
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn phenol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vikt 94.11
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.