Läs mer
Fenol, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16615833 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 16615833
Brand: Honeywell Fluka 33517H500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. Ph. EUR, 99,0-100,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn phenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Aciditet Complying
Flampunkt 79 °C
Förpackning Plastic Bottle
Kvantitet 500 g
Procent renhet 99.5 to 100.5%
Kvalitet Reagent Pharmacopeia Organics