Läs mer
Phenol-Indo-2,6-Dichlorophenol Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073388 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10497450
Brand: Fisher Chemical P/2390/43
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phenol-Indo-2,6-Dichlorophenol Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 5g, CAS: 620-45-1, Green, Molecular Formula: C12H6Cl2NNaO2, Molecular Weight: 290.075, Packaging: Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-45-1
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 290.07
MDL-nummer MFCD00150014
InChI-nyckel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
LEDER [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Färg Green
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
Formel vikt 325.9701g/mol
Förpackning Glass Jar