Läs mer
Fenol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444966 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444966 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11444966 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04818048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 SEK
    2874.34 SEK / 500g
    Save 145.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Fenol, Ultra Pure Grade, White Solid
  • Fenol är användbart för extraktion av virus-, plasmid- och fag-DNA och för att solubilisera och dissociera proteiner.
  • Det används som ett allmänt desinfektionsmedel, antingen i lösning eller blandat med släckt kalk, etc., för toaletter, stall, avloppsbrunnar, golv, avlopp etc.; för tillverkning av färglösa eller ljusa konstgjorda hartser, många medicinska och industriella organiska föreningar och färgämnen; som reagens vid kemisk analys.
  • Vattenlösningar används som topisk bedövningsmedel; aktuellt antiseptiskt medel; aktuellt klådstillande medel. Fenol används i DNA-extraktioner för att ta bort protein.
Specifikationer
CAS 108-95-2
Smältpunkt 182 °C (litteratur)
Färg Vitt
Densitet 1,071 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 182 °C (litteratur)
Flampunkt 174.2 °F/79 °C (Lit.)
Anteckningar om analysprocent Ultra Puregrad
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00002143
Kvantitet 500 g
UN-nummer r
Beilstein 969616
Rester efter avdunstning <0.05%
Synonym Hydroxybenzene, Carbolic acid, Phenic acid, Phenylic acid
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning (5 % – klar, färglös lösning).
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
Ångdensitet 3.24 (vs luft) (Bokstavlig)
Ångtryck 0,09 psi (55 °C); 0,36 mmHg (20 °C)(bokstavligen)
Procent renhet 0.999
Fysisk form Fast