Läs mer
Phenol-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol-OD |
| CAS | 1003-66-3 |
| Molekylformel | C6 D H5 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.117 |
| Formel vikt | 95.048 g/mol |
| Visa mer |