Läs mer
Phenol-OD, TRC
Produktkod. 30414018
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30414018 500 mg
1 options
Produktkod. 30414018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP318021500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Molekylformel C6 D H5 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD
LEDER [2H]Oc1ccccc1
IUPAC-namn deuteriooxibensen
Molekylvikt (g/mol) 95.117
Formel vikt 95.048