Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolrött
Produktkod. 11480307
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480307 50 g 50g
11470307 10 g 10g
11490307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480307 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21710.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Fenolrött används som en icke absorberad markör i gravimetrisk metod. Det är en pH-indikator som används i cellbiologiska laboratorier och i testkit för hemmapooler. Det används för att kontrollera njurfunktionen baserat på den utsöndrade fenolröda med kolorimetrisk metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Fenolrött används som en icke absorberad markör i gravimetrisk metod. Det är en pH-indikator som används i cellbiologiska laboratorier och i testkit för hemmapooler. Det används för att kontrollera njurfunktionen baserat på den utsöndrade fenolröda med kolorimetrisk metod.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och metanol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red
Kokpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
Formel vikt 354.38
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol red
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulfonphthalein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.