Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolröd, ACS-reagens
Produktkod. 10157750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10157750 10 g Glasflaska 10g
10035950 5 g Glasflaska 5g
10299473 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10157750 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 417240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    480.65 SEK / 10g
    Save 69.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering Pure
Klarhet Klarar testet
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 6,8 (gul) till pH 8,2 (rött)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Färg Färglös till gul
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,77 g/L. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Kvantitet 10 g
Fysisk form Vätska efter smältning
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
Formel vikt 354.38
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol Red
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol red
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.