Läs mer
Fenolröd (>90 %), TRC
Produktkod. 30411913
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30411913 5 g
1 options
Produktkod. 30411913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2953105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol red
CAS 143-74-8
Molekylformel C19 H14 O5 S
Kvantitet 5 g
Synonym Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
InChI formel InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 354.38
Formel vikt 354.0562