Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolröd, ACS
Produktkod. 11317178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317178 5 g 5g
11307178 25 g 25g
15461077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317178 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 016294.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
pH-indikator | CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Fenolrött används som icke-absorberad markör i den gravimetriska metoden. Det är en pH-indikator som används i cellbiologiska laboratorier och i testkit för hemmapooler. Det används för att kontrollera njurfunktionen baserat på den utsöndrade fenolröda med kolorimetrisk metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i kloroform, eter; Löslig i vattenbaserade alkalihydroxider eller karbonater med röd färg (borttagen genom kokning med zinkdamm); Löslighet i vatten: cirka 1 g/1300 ml; Löslighet i alkohol: cirka 1 g/350 ml. Löslig i metanol.
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallin
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
Formel vikt 354.38
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.