Läs mer
Fenolröd, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
25ml
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538824 5 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 5g
15548824 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer T25401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red
Formel vikt 354.39
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 5 g