Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red |
| Formel vikt | 354.39 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Kvantitet | 25 g |