Läs mer
Phenol Red Indicator, 0.5% (w/v), Ricca Chemical
Produktkod. 31749488
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Natural Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
31749488 500 mL Natural Poly Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 31749488 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R5724500500A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red Indicator
CAS 34487-61-1, 7732-18-5
CAS Min % 98.0, 0.49
CAS Max % 100.0, 0.51
Molekylformel C19H13NaO5S
InChI-nyckel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molekylvikt (g/mol) Mixture
PubChem CID 23686673
Procent renhet 0.5% W/V
Kvalitet Indicator
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5% (w/v) Aqueous Solution
Förpackning Natural Poly Bottle
Färg Orange/Red
pH 6 till 7.3
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid