Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 326470 |
| Formel vikt | 354.38g/mol |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visuell övergångsintervall | 6.8 to 8.2 (yellow to red) |
| Färg | Rött |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |