Läs mer
Fenolröd indikator, ACS-reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visuell övergångsintervall | 6,8 till 8,2 (gul till röd) |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 326470 |
| Färg | Rött |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 354,38 g/mol |
| Kvalitet | ACS-reagens |