Specifications
| Smältpunkt | 300°C |
| IUPAC-namn | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
| Formel vikt | 354.38g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Brown/Red |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenol Red
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.