Läs mer
Phenol Red, Pure, Solution 0.02% In Water, Indicator Grade, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 34487-61-1 |
| Molekylformel | C19H13NaO5S |
| MDL-nummer | 3552 |
| InChI-nyckel | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.358 |
| PubChem CID | 23686673 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Färg | Red |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenol Red
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?