Learn More
Phenol Red, Pure, Solution 0.02% In Water, Indicator Grade, Fisher Chemical
Code produit 10191620 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit Quantity Conditionnement
10191620 500 mL 500mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10191620 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2420L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 34487-61-1
Molecular Formula C19H13NaO5S
MDL Number 3552
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molecular Weight (g/mol) 376.358
PubChem CID 23686673
Packaging Amber glass bottle
Color Red
Quantity 500 mL
Physical Form Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 3
Mention de danger
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.