Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, natriumsalt, rent, vattenlösligt, indikator
Produktkod. 10279223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10279223 5 g Glasflaska 5g
10418120 25 g Glasflaska 25g
11986801 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279223 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151440050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H13NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 376.358
InChI-nyckel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-namn natrium;4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenolat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red, sodium salt
Smältpunkt 285,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1600 (558 nm, i buffert) min.
Visuell övergångsintervall pH 6,8 (gul) till pH 8,2 (rött)
Färg Brunt till rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Kvantitet 5 g
Fysisk form Amorft pulver
Formel vikt 376.35
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol Red, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.