Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol Rött natriumsalt
Beskrivning
Fenolrött natriumsalt som vanligtvis används i cellbiologiska laboratorier som en pH-markör för cellvävnadsodling. Under normala förhållanden kommer fenolrött tillsatt till odlingsmediet att ha en rosa-röd färg. Om det är döende celler eller överväxt av föroreningar, kommer detta att orsaka en förändring i pH vilket resulterar i en förändring i indikatorfärg. Denna färgförändring är en indikation på att mediet måste bytas ut. Dessutom kan fenolrött potentiellt vara användbart som en differentieringsfaktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenolrött natriumsalt som vanligtvis används i cellbiologiska laboratorier som pH-markör för cellvävnadsodling. Under normala förhållanden kommer fenolrött tillsatt till odlingsmediet att ha en rosa-röd färg. Om det är döende celler eller överväxt av föroreningar, kommer detta att orsaka en förändring i pH vilket resulterar i en förändring i indikatorfärg. Denna färgförändring är en indikation på att mediet måste bytas ut. Dessutom kan fenolrött potentiellt vara användbart som en differentieringsfaktor.
Löslighet Lösligt i vatten
, vilket ger en mörkröd lösning (25 mg/ml), alkohol (4 mg/ml), metanol, etanol (200 mg/ml) och vattenhaltiga alkalihydroxider eller karbonater med bildning av en rödfärgad lösning.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red sodium salt |
| Smältpunkt | 285 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 6260026 |
| Merck Index | 14,7247 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten ger en mörkröd lösning (25 mg/ml), alkohol (4 mg/ml), metanol, etanol (200 mg/ml) samt vattenhaltiga alkalihydroxider eller karbonater med bildandet av en röd lösning. |
| Formel vikt | 376.37 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.