Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol Rött natriumsalt, ACS
Beskrivning
Fenolrött natriumsalt är en pH-indikator som vanligtvis används i cellkultur för att övervaka pH-förändringar. Den används i pH-intervallen mellan 6,8 och 8,2. Det är involverat i studier av gastrointestinala och andra system. Den kan användas för att kontrollera väteperoxid i supernatanter från odlade makrofager i plattor med flera brunnar. Vidare används det som ett diagnostiskt hjälpmedel för bestämning av njurfunktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red sodium salt |
| Smältpunkt | 285 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 6260026 |
| Merck Index | 14,7247 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, vattenbaserade alkalihydroxider och karbonater. |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Kristallin |
| Formel vikt | 376.37 |
| Kvalitet | ACS |
Säkerhet och hantering
- Phenol Red sodium salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol Red sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.