Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol Rött natriumsalt, ACS-reagens
Produktkod. 10167750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10167750 10 g Glasflaska 10g
10702865 5 g Glasflaska 5g
10267513 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10167750 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 417250100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H13NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 376.358
MDL-nummer MFCD00066901
InChI-nyckel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-namn natrium;4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenolat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red sodium salt
Smältpunkt 285.0°C
Klarhet passes test
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 376.35
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol Red, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.