Läs mer
Fenolröd, Natriumsalt, Pulver, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol Red, Sodium Salt |
| Formel vikt | 376.37 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Pulver |