Läs mer
Fenolröd, Natriumsalt, Pulver, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568824 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
15558824 5 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15568824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer T26503
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H13NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 376.358
InChI-nyckel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-namn natrium;4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenolat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red, Sodium Salt
Formel vikt 376.37
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver