Läs mer
Phenol Red Sodium Salt, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 285°C |
| CAS | 34487-61-1 |
| MDL-nummer | MFCD00066901 |
| Synonym | Phenol red sodium salt, Phenol red sodium salt |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.36 |
| Kvalitet | Research |