Läs mer
Fenolröd natriumsalt, TRC
Produktkod. 30414739
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30414739 10 g
1 options
Produktkod. 30414739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29531510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red Sodium Salt
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H14O5S . Na
Kvantitet 10 g
Synonym 3H-2,1-Benzoxathiole','Phenol deriv., Phenol Red Sodium, Phenol Red','Sodium Salt, Phenolsulfonephthalein Sodium, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis-phenol S,S-Dioxide Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
IUPAC-namn natrium; 4-[3-(4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]fenolat
Molekylvikt (g/mol) 376.4
Formel vikt 376.0381