Läs mer
Fenolröd fläck, MP Biomedicals
Produktkod. 11404815 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11404815
Brand: MP Biomedicals 091690049
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
0,5 % (vikt/volym) Lösning Förvaringstemperatur: 15-30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Red Stain
Kvantitet 100 ml