Läs mer
Phenol Red, Supelco™
Produktkod. 17168065
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17168065 100 g -
15848110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17168065 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1593750100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Phenolsulfonphthalein Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Specifikationer
Smältpunkt >300°C
Molekylformel (C6H4OH)2C7H4SO3
MDL-nummer MFCD00003552
Synonym Phenol red, Phenol red
Kvantitet 100 g
Molekylvikt (g/mol) 354.38