Läs mer
Phenol, Saturated (pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents
Produktkod. 10061213
Change view
Kvantitet:
100 mL
400 mL
Förpackning:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061213 100 mL Coated Amber Glass/Poison Pack 100ml
10513135 400 mL Coated Amber Glass/Poison Pack 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061213 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1751I100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phenol saturated with Tris buffer is used for purifying RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn phenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol, Saturated
Analysprocentintervall ≥99.0
Densitet 1.05g/cm³
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Coated Amber Glass/Poison Pack
pH 4.3
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol, Saturated (pH 4.3)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt