Läs mer
Fenol, mättad (pH 6,6/7,9, flytande), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10001173
Change view
Kvantitet:
100 mL
400 mL
Förpackning:
Belagt bärnstensglas/Giftförpackning
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10001173 400 mL Belagt bärnstensglas/Giftförpackning 400ml
10264673 100 mL Belagt bärnstensglas/Giftförpackning 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10001173 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1750I400
 Begränsad artikel
I lager
Fenol, mättad (pH 6,6/7,9, flytande)
Fenol mättad med Tris-buffert används i DNA-extraktionsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2 , 6381-92-6 , 77-86-1
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol, Saturated
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Analysprocentintervall ≥99.0
UN-nummer 2821
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Belagt bärnstensglas/Giftförpackning
Kvantitet 400 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol saturated pH 6.6
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Ethylenediaminetetraacetic aciddisodium salt dihydrate