Läs mer
Fenol, mättad (pH 6,6/7,9, flytande), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-27583
Kvantitet:
100 mL
400 mL
Förpackning:
Belagt bärnstensglas/Giftförpackning
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
Produktkod. 10264673
Brand: Fisher BioReagents BP1750I100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fenol, mättad (pH 6,6/7,9, flytande)
Fenol mättad med Tris-buffert används i DNA-extraktionsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2, 6381-92-6, 77-86-1
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol, Saturated
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Analysprocentintervall ≥99.0
UN-nummer 2821
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Belagt bärnstensglas/Giftförpackning
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol saturated pH 6.6
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phenol, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate