Läs mer
WTW™ Fenoltestsatser
Produktkod. 11754774
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
25 tester
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11754774
Brand: WTW™ 250412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Analyter 4-Amoniantupyrin
För användning med (applikation) För avloppsvatten, ytvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 25
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck Fenol (C6H5OH) celltestkit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid