Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol/TRIS mättad sol., för molekylärbiologi, stabiliserad, DNAs-, RNAse- och proteasfri
Produktkod. 10431212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
10431212 500 ml
1 options
Produktkod. 10431212 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327125000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Phenol/TRIS, CAS # 96210-45-6, är ett molekylärbiologiskt lösningsmedelssystem som kan användas för isolering av DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Fenol/Tris är ett lösningsmedelssystem som består av fenol och Tris(hydroximetyl)aminometan
  • Förberedd som färdig att använda, ingen titrering nödvändig
Användningsområden
  • Används vanligtvis vid DNA-isolering. Tris(hydroximetyl)aminometan fungerar som en protonacceptor för att höja pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol/TRIS saturated sol.
Färg Gul till Orange
Namnnotering Stabiliserad, DNas, RNas och proteasfri
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Sammansättning Fenol (108-95-2); Tris (hydroxymetyl) aminometan (77-86-1)
Densitet 1.07
Molekylformel C6H6O
pH 7,8 till 8,2 (25 °C)
MDL-nummer MFCD01632719
Kvantitet 500 ml
Merck Index 15, 7354
Fysisk form Lösning
Formel vikt 94.11
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.