Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol, ultraren, 99%, ostörd.
Beskrivning
Fenol kan användas för en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive nukleinsyraextraktioner med standardfenol-kloroformprotokoll. Epidermala remsor från den aaxiala sidan av bladen av Commelina communis rördes om i fenol i ett förfarande för att separera monosackariderna från epidermis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenol kan användas för en mängd olika molekylärbiologiska applikationer, inklusive nukleinsyraextraktioner med vanliga fenol-kloroformprotokoll. Epidermala remsor från den aaxiala sidan av bladen av Commelina communis rördes om i fenol i ett förfarande för att separera monosackariderna från epidermis.
Löslighet Lösligt i
vatten (82 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol |
| Namnnotering | ostabiliserad |
| Smältpunkt | 40 °C till 43 °C |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.071 |
| Kokpunkt | 181 °C |
| Flampunkt | 79 °C (175 °F) |
| Anteckningar om renhetsgrad | Ultrapure |
| Odör | Sött |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phenol, ultrapure
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.