Läs mer
Fenolsyrablandning 909 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314666
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314666 1 ml
1 options
Produktkod. 30314666 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000909ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol