Läs mer
Cole-Parmer™ Phenolic Base Trolley
Produktkod. 12375709 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Fenol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12375709 Fenol Varje
1 options
Produktkod. 12375709 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0937805
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkert och effektivt sätt att flytta stora carboys, trummor och backar
Hjälper till att eliminera ryggbelastning och tunga lyft; bara tippa vagnen framåt och skjut carboy på vagnen. Fyrkantiga stålrör stöder fenolbas med en melamin högtryckslaminatyta. Hårda gummihjul svängbara 360° för enkel navigering. Basen är 108 mm från golvet. Handtaget är 978 mm högt och 483 mm brett. Säkert och effektivt sätt att flytta stora carboys, trummor och backar
Specifikationer
Produkttyp Vagn
Material Fenol