Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Fenolisk skruvlock med liner
Produktkod. 11883825
Liner material:
Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11883825
Brand: DWK Life Sciences 7380015415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra dina media under autoklavering med Kimble™ Fenolisk skruvlock med liner. Den är gjord av ett speciellt fenolmaterial (träfyllt) och mycket resistent mot effekterna av temperatur och ånga som uppstår vid autoklavering
  • Styren Liner
  • Skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 15-415
Liner material Gummi
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Fast skruvlock
Material Fenol
Färg Svart
För användning med (applikation) För allmänt laboratoriebruk
Kvantitet 1000 förpackning